Learn More
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone
Ideal for reflux applications.
Marca:  Quickfit CX7/08/SC
218.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 11371845
  • 230.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideal for reflux applications.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
Specifica
Specifica
50/42
Allihn Condenser
Borosilicate Glass
Ideal for reflux work
365 mm
365 mm