Learn More
Quickfit™ Sealing Disc
62.56 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5/Pk
Descrizione
- For ML1 microscale kit and microscale dropping funnel
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ML1 microscale kit |
Quantità | 5/Pk |