Learn More
Ohaus™ Bilancia compatta da banco Ranger 3000
La bilancia multiuso Ranger 3000 ha tutte le funzionalità per produrre risultati rapidi in un'ampia gamma di applicazioni. Con sette modalità applicative, Ranger 3000 è ideale per soddisfare numerose esigenze di pesatura industriale. Portatile e dotata di una batteria ricaricabile, tale bilancia è utilissima in ogni zona dello stabilimento ed è dotata di funzioni e caratteristiche che fanno di Ranger 3000 una bilancia unica nel suo genere.
495.00€ - 555.00€
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13485109
|
Ohaus™
30031702 |
R31P1502 | 1,5 kg |
555.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13415119
|
Ohaus™
30031705 |
R31P15 | 15 kg |
495.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13455119
|
Ohaus™
30031782 |
R31P3 | 1,5 kg |
530.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13425119
|
Ohaus™
30031703 |
R31P3 | 1,5 kg |
495.00€
pezzi 3 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13405119
|
Ohaus™
30031704 |
R31P6 | 6 kg |
495.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13485119
|
Ohaus™
30031786 |
RC31P30 | 30 kg |
530.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13495109
|
Ohaus™
30031706 |
R31P30 | 30 kg |
495.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Il modello Ranger 3000 è dotato del display più grande della sua classe ed è provvisto di LED per pesata di controllo e display LCD retroilluminati che lo rendono funzionale in quasi tutte le condizioni di lavoro.
- La bilancia più intuitiva disponibile sul mercato, facilmente configurabile, per non sprecare tempo prezioso e lavorare nel modo più efficiente possibile.
- Il modello Ranger 3000 assicura risultati accurati in un secondo, eliminando praticamente i tempi d’attesa e lasciando all'utente la possibilità di lavorare secondo il proprio ritmo, e non quello del sistema di pesatura.