Learn More
Gestigkeit Harry™ Inceneritori rapidi
2225.00€ - 3095.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 950 °C |
---|---|
Tipo | Inceneritore rapido |
Materiale | Acciaio inox |
Peso (sistema metrico) | 7 kg |
Wattage | 2500 W |
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10489692
|
Gestigkeit Harry™
SVR/E |
230 V |
2225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10101231
|
Gestigkeit Harry™
SVD/95P |
220 V |
3095.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
950 °C | |
Acciaio inox | |
2500 W |
Inceneritore rapido | |
7 kg |