Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Evaporator PTFE-Coated Needles
Use these needles to deliver gas and evaporate samples on the Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Evaporator.
198.17€ - 209.37€
Specifica
Materiale | PTFE-coated |
---|---|
Descrizione | 9 Pack |
Calibro dell'ago | 19 G |
Product Type | Syringe Needle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Reacti-Vap Evaporators |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11507490
|
Thermo Scientific™
TS-18784 |
4in. |
198.17€
pezzi 9 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11517490
|
Thermo Scientific™
TS-18786 |
6in. |
209.37€
pezzi 9 |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ PTFE-Coated Needles to deliver gas and evaporate samples on Reacti-Vap Evaporators. These blunt-ended, 19-gauge, stainless steel needles reduce cross-contamination and corrosion when evaporating solvents that contain strong acids. The needles were specifically designed for Reacti-Vap Evaporators.
Specifica
PTFE-coated | |
19 G | |
Reacti-Vap Evaporators |
9 Pack | |
Syringe Needle |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.