Learn More
Heidolph instruments Reax Overhead Shakers for Bottles
Easy and fast attachment of bottles. Heidolph Reax Overhead Shakers for Bottles Comes with attachment for 2L bottles.
3860.00€ - 4370.00€
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10633201
|
Heidolph instruments
541-20008-00 |
Reax 20/8 | 8 Bottles |
3860.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10272401
|
Heidolph instruments
541-20012-00 |
Reax 20/12 | 12 Bottles |
4370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Speed continuously adjustable from 1 to 16rpm
- Also speed ranges of 0.5 - 8rpm and 2 - 32rpm available
- Analog dial controls for rpm adjustment
- Easy and fast attachment of bottles
- Comes with attachment for 2L bottles
- Attachment for bottle sizes of 0.5L and 1L available
- Other vessels of 270mm height and max diameter of 136mm can be fixed with tension plate
- Protection class IP 21
Specifica
Overhead Shaker |