Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Fiasca di destinazione
Especially for use in rotary evaporators. Lenz Laborglasinstrumente™ Receiving Flasks are manufactured from durable DURAN™ glass.
44.89€ - 88.19€
Specifica
Materiale | Duran Glass |
---|---|
Tipo | Receiving Flask |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary Evaporators |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11896104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063537 |
100 mL |
44.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11826134
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063573 |
2000 mL |
88.19€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11806114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063549 |
250 mL |
53.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11876134
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03063558 |
500 ml |
52.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With spherical joint socket S 35
- With inscription label
- Available in a range of capacities
Specifica
Duran Glass | |
Receiving Flask | |
Rotary Evaporators |