Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Receiving Flask For Stuart Rotary Evaporator
Can be used with all Stuart™ glassware sets
88.10€ - 152.00€
Specifica
Tipo | Receiving Flask |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stuart Rotary Evaporators |
Forma | Spherical |
Rastremazione | S35 spherical socket |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12477802
|
Cole-Parmer™
10096-67 |
100 mL |
152.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12497802
|
Cole-Parmer™
10096-71 |
50 mL |
88.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with Stuart™ Rotary Evaporator
- S35 spherical socket
- Round bottom
Specifica
Receiving Flask | |
Stuart Rotary Evaporators | |
Spherical | |
S35 spherical socket |