Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pallone di raccolta con rivestimento PUR
Especially for use in rotary evaporators. Lenz Laborglasinstrumente™ Receiving Flask with PUR Coating are manufactured from durable DURAN™ glass.
124.23€ - 131.23€
Specifica
Materiale | Duran Glass |
---|---|
Tipo | Pallone di raccolta |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Evaporatori rotanti |
Material (Coating) | PUR |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12343443
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03064058 |
500 mL |
124.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10355385
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03064070 |
1000 mL |
131.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With spherical joint S 35
- With highly transparent PUR coating
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Specifica
Duran Glass | |
Pallone di raccolta | |
Evaporatori rotanti | |
PUR |