Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receiving Flasks with PUR Coating
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
113.00€ - 180.73€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11903401
|
Lenz Laborglasintrumente
03064073 |
2 L |
180.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11973391
|
Lenz Laborglasintrumente
03064049 |
250 mL |
113.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Especially for rotary evaporators
- With spherical joint socket S 35
- With highly transparent PUR coating
- Autoclavable
- Material: DURAN™
Specifica
Duran Glass |