Learn More
Wheaton™ Red Replacement Cap for Urine Tube
Spare polypropylene cap for primary urine tube.
Marca:  Wheaton™ 327226
589.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 16494959
  • 621.00€ / pezzi 5000
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Supports use of Wheaton™ primary urine tubes
  • For use with 10 mL tubes
Specifica
Specifica
Cap
Polypropylene
Replacement cap for primary urine tube with boric acid
5000/Cs.
Ambient
Red
Non-sterile
10 mL Urine Tube
1000/Pk.