Learn More
Hanna Instruments™ Refillable Digital pH Electrode
415.00€ - 419.00€
Specifica
Tipi di connettore | 3.5 mm Jack |
---|---|
Giunzione | Ceramic Single, 15 to 20 μL/h |
Materiale | Glass |
Intervallo di pH | 0 to 13 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | -5°C to +100°C |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15198239
|
Hanna Instruments™
HI11311 |
Without Matching Pin |
415.00€
Pezzo |
N/A | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
15178239
|
Hanna Instruments™
HI11310 |
With Sensor Check and Matching Pin |
419.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
3.5 mm Jack | |
Glass | |
-5°C to +100°C | |
9.5 mm |
Ceramic Single, 15 to 20 μL/h | |
0 to 13 | |
1 m |