Learn More
Grant Instruments™ Refrigerated Immersion Coolers
Refrigerated immersion coolers consists of a cooling coil connected to a refrigeration unit by a flexible pipe. Extract heat continuously, with the bath control unit controlling temperature.
2724.20€ - 7526.00€
Specifica
Descrizione | 460 x 305 x 225 mm (D x W x H) |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) flessibile | 925 mm |
Electrical Requirements | 120/230 V |
Tensione | 120/230 V |
Codice del prodotto | Marca | Capacità di raffreddamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità di raffreddamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11466487
|
Grant Instruments™
C1GR |
350w at 20°C, 110w at 0°C |
2724.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11476487
|
Grant Instruments™
C2GR |
400w at 20°C, 320w at 0°C, 170w at -10°C |
7526.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Refrigerated immersion coolers consists of a cooling coil connected to a refrigeration unit by a flexible pipe. Extract heat continuously, with the bath control unit controlling temperature.
- C1GR 0°C to 40°C The cooling coil can be continuously immersed in liquids up to 100°C with the cooler switched off and may be used to cool liquid down from 100°C but it is not designed for continuous operation above 40°C.
- C2GR: -15°C to 40°C
Specifica
460 x 305 x 225 mm (D x W x H) | |
925 mm | |
120/230 V | |
120/230 V |