Learn More
Ismatec™ Reglo Independent Channel Control (ICC) Peristaltic Pumps
Independently control flow and direction of each channel via keypad or PC
808.75€ - 3305.00€
Specifica
Accuracy | ±1% |
---|---|
Control Type | Digital Variable Speed |
Maximum Pressure | 14.5 psi |
Reversible | Yes |
Tensione | 100 V to 240 V |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16357656
|
Ismatec™
ISM4312 |
24 mL/min. | 3 |
808.75€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16669762
|
Ismatec™
78001-49 |
24 mL/min. | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16619762
|
Ismatec™
ISM4208P |
35 mL/min. | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16639762
|
Ismatec™
ISM4308P |
35 mL/min. | 3 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16659762
|
Ismatec™
ISM4408P |
35 mL/min. | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16609762
|
Ismatec™
ISM4206 |
43 mL/min. | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16649762
|
Ismatec™
ISM4406 |
43 mL/min. | 4 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Flow rate 0.001 to 35 mL/min per channel
- Flow rate depends on drive rpm and tubing size
- USB interface for quick connection to a PC
- Flexibility of bidirectional flow in each channel
Specifica
±1% | |
14.5 psi | |
100 V to 240 V |
Digital Variable Speed | |
Yes |