Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent
Used for serological identification of E. coli by slide and/or tube agglutination tests.
222.00€
Specifica
Analiti rilevabili | E. coli |
---|---|
Tipo | Agglutinating Sera |
Tipo di imballaggio | 2 mL/Vial |
Quantità | 2 mL |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12647539
|
Thermo Scientific™
R30955101 |
E. coli Polyvalent 4 (types O44, O112, O124, O142) | 2 mL |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12627539
|
Thermo Scientific™
R30954901 |
E. coli Polyvalent 2 (types O26, O55, O111, O119, O126) | 2 mL |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12637539
|
Thermo Scientific™
R30955001 |
E. coli Polyvalent 3 (types O86, O114, O125, O127, O128) | 2 mL |
222.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Remel Agglutinating Sera, E. coli Polyvalent is used for serological identification of E. coli by slide and/or tube agglutination tests.
Specifica
E. coli | |
Agglutinating Sera | |
2 mL/Vial | |
2 mL |