Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Neisseria meningitidis
Used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
465.00€
Specifica
Marchio CE | Yes |
---|---|
Analiti rilevabili | N. meningitidis |
Tipo | Neisseria Meningitidis Test Kit |
Target Organism Class | Neisseria Meningitidis |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Analiti rilevabili | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Analiti rilevabili | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13255589
|
Thermo Scientific™
R30166901 |
Neisseria meningitidis Group C | N. meningitidis |
465.00€
2mL |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13245589
|
Thermo Scientific™
R30166801 |
Neisseria meningitidis Group A | N. meningitidis |
465.00€
2mL |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11414079
|
Thermo Scientific™
R30167001 |
Neisseria meningitidis Group D | N. meningitidis |
465.00€
2mL |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13215599
|
Thermo Scientific™
R30167501 |
Neisseria meningitidis Group B | N. meningitidis |
465.00€
2mL |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13295589
|
Thermo Scientific™
R30167401 |
Neisseria meningitidis Group W135 | N. meningitidis |
465.00€
2mL |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of N. meningitidis by rapid slide agglutination and CIE procedures.
Specifica
Yes | |
N. meningitidis | |
Neisseria Meningitidis Test Kit | |
Neisseria Meningitidis |