Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiCard™ E. coli
Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli is used for presumptive identification of Escherichia coli using enzyme technology.
Marca: Thermo Scientific™ R21108
247.95 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 109-86-4 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel BactiCard E. coli is used for presumptive identification of Escherichia coli using enzyme technology.
CPT Code: 87147
CLIA Complexity: Non-waived
- Two separate test circles for MUG and Indole
- Results after 15 minutes of incubation
- Positive MUG test displays fluorescence under longwave ultraviolet light
- Positive Indole test evidenced by a color change to redv
- If indole and MUG are positive, then E. coli is present
Includes:
Test cards, rehydrating fluid, MUG reagent, and applicator sticks.
Specifica
2°C to 8°C | |
E. coli | |
1 Kit | |
15 min. |
BactiCard™ E. coli | |
BactiCard | |
25 Tests/Kit |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
For in vitro diagnostic use.