Learn More
Electrothermal™ Replacement Digi-Mantle Heater Cartridge
Enables a round bottom flask to be stirred and heated up to an element temperature of 450°C. Electrothermal™ Replacement Digi-Mantle Heater Cartridge uses precise electronic control to provide accurate e of temperature and stirring measures.
895.00€ - 945.00€
Specifica
Da utilizzare con | OMCA Digi-Mantle |
---|---|
Product Type | Replacement Heating Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11757873
|
Electrothermal™
36204-01 |
250 mL |
895.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11767873
|
Electrothermal™
36204-05 |
500 mL |
905.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11777873
|
Electrothermal™
36204-09 |
1000 mL |
945.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with the OMCA Digital Controller.
- Stir and heat round bottom flasks up to an element temperature of 450°C
- Uses precise electronic control to give an accurate measure of temperature and stirring.
- Modular design allows heating cartridges of different sizes to be interchanged using the same OMCA digital controller as a base
- Cost-effective and versatile
Specifica
OMCA Digi-Mantle | |
Replacement Heating Cartridge |