Learn More
Hamilton™ Replacement Needles for Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes
Small and large hub removable replacement needles
55.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Calibro dell'ago | 25s G |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.97 in. |
Product Type | Replacement Syringe Needle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes |
Codice del prodotto | Marca | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11756287
|
Hamilton™
8647-01 |
Removable Square/Blunt |
55.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10504955
|
Hamilton™
8648-01 |
Removable Square/Blunt |
55.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Needles are available as a 25s gauge with a small hub for syringes 2.5-100οL in volume, a large hub for syringes 250οL and larger, and metal hub needles for TLL syringes.
Six needles per pack.
Specifica
Autoclavable | |
1.97 in. | |
Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes |
25s G | |
Replacement Syringe Needle |