Learn More
Eppendorf™ Research™ plus, 4-pack con epT.I.P.S.™ BioBased - ACT now! Bundle
Non cercate più: questo pratico pacchetto offre pipette sicure, ergonomiche e leggere insieme a un'abbondanza di puntali filtranti di alta qualità realizzati in materiale biobased (tranne il filtro). La confezione comprende 4 pipette Eppendorf Research™ plus e 3.840 puntali Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased abbinati, che coprono una gamma di volumi da 0,1 a 1000 μL.
Marca: Eppendorf™ 3123000950
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.87300kg
Descrizione
Le pipette Eppendorf Research™ plus sono rinomate per la loro elevata affidabilità e per il loro design leggero ed ergonomico, che le rende la dotazione standard di migliaia di laboratori in tutto il mondo. Questo pacchetto, che comprende quattro varianti di volume monocanale marcate ACT™ e ampie scorte di puntali sterili con filtro, è ideale per i laboratori impegnati in applicazioni biologiche o molecolarmente sensibili. Il pacchetto comprende puntali per pipette con filtro Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased di alta qualità, interamente realizzati con un innovativo polimero di origine biologica (tranne il filtro) che riduce significativamente l'impronta di carbonio del prodotto, contribuendo così a un ambiente di laboratorio più sostenibile senza compromettere i risultati sperimentali. Certificati privi di DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR, questi puntali garantiscono prestazioni ottimali nelle applicazioni di PCR.
Include 4 pipette, 3.840 puntali, 4 scatole per puntali e una penna a sfera:
- Eppendorf Research™ plus, a 1 canale, volume variabile, 0,1 - 2,5 µL, grigio scuro
- Eppendorf Research™ plus, 1 canale, volume variabile, 2 - 20 µL, giallo
- Eppendorf Research™ plus, 1 canale, volume variabile, 20 - 200 µL, giallo
- Eppendorf Research™ plus, a 1 canale, volume variabile, 100 - 1.000 µL, blu
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 0,1 - 10 µL M, 40 mm, grigio medio, puntali incolore, 960 puntali (10 vassoi × 96 puntali)
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR pulita/Sterile, 2 - 20 µL, 53 mm, giallo, puntali incolori, 960 puntali (10 vassoi × 96 puntali)
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 2 - 200 µL, 55 mm, giallo, puntali incolori, 960 puntali (10 vassoi × 96 puntali)
- ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads, PCR clean/Sterile, 50 - 1.000 µL, 76 mm, blu, puntali incolori, 960 puntali (10 vassoi × 96 puntali)
- 3x epT.I.P.S.™ Box 2.0 (scatola vuota per 10 - 300 µL), 1x epT.I.P.S.™ Box 2.0 (scatola vuota per 1.000 - 1.250 µL)
- 1x penna per pipette Eppendorf
Specifica
Dualfilter T.I.P.S. BioBased Tips | |
Assorted | |
1 | |
Sterile | |
0.1 to 2.5 μL, 2 to 20 μL, 20 to 200 μL, 100 to 1000 μL |
Autoclavable | |
Single-use | |
Eppendorf Research Plus | |
Pipette Multipacks |