Learn More
Cole-Parmer™ Custodia per respiratore
Keep respirators contamination free with these storage bags. Respirator Storage Bags are reusable, durable 10mil transparent bags with zippers.
Marca:  Cole-Parmer™ 86400-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06300kg
Codice prodotto. 11765118
  • 13.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cleaning instructions are printed right on the bag for easy reference.
  • Measure 12 x 15 in.
Specifica
Specifica
Contenitore per trasporto
Trasparente
Protegge da polvere e contaminazione
381 mm