Learn More
Fisherbrand™ Base per supporto
Ottieni risultati ottimali utilizzando questo supporto in acrilico testurizzato resistente agli acidi. Le basi di supporto Fisherbrand™ sono uno degli strumenti di più ampio utilizzo negli esperimenti.
16.50€ - 35.90€
Specifica
Dimensioni filo | 10 mm |
---|---|
Finitura | Acciaio stampato |
Quantità | 1/ciasc. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11558092
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
16.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11568092
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
22.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11578092
|
Fisherbrand™
|
315 mm |
35.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11548092
|
Fisherbrand™
|
160 mm |
21.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Acciaio pressato con finitura in vernice acrilica testurizzata resistente agli acidi
- Filettatura M10 x 1.5 mm
- Fori filettati da 10 mm
- Il supporto a foro singolo presenta un foro posizionato centralmente sulla larghezza
- Il supporto doppio foro presenta un foro centralmente sulla larghezza e uno sulla lunghezza
- Utilizzato comunemente nella filtrazione e negli esperimenti di riscaldamento
- Uno degli strumenti utilizzati più ampiamente negli esperimenti
- Apparecchio semplice per reazioni chimiche da laboratorio
Specifica
10 mm | |
Acciaio stampato | |
1/ciasc. |