Learn More
R&L Enterprises™ Morsetto per stativo
Enables articles from 2 to 90mm in diameter to be clamped securely. I morsetti per stativo R&L Enterprises™ sono dotati di ganasce in lega di alluminio con altre parti in ottone placcato.
88.50€ - 119.00€
Specifica
Quantità | 5/Pk. |
---|---|
Tipo | Stativo standard per morsetti |
Materiale | Aluminum Alloy, Brass |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For use with 2 to 90mm diameter |
Jaw Type | Cork Lined |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11517722
|
R&L Enterprises™
9505 |
Vite di bloccaggio con testa in metallo |
119.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11888203
|
R&L Enterprises™
9505/P |
Vite di bloccaggio con testa in plastica |
88.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Enables articles from 2 to 90mm in diameter to be clamped securely. &™
- Il design garantisce una presa salda a tutti gli angoli di apertura
- I rivestimenti interni in sughero delle ganasce sono adeguatamente fissati
- Disponibile con vite di bloccaggio in metallo o in plastica
Specifica
5/Pk. | |
Aluminum Alloy, Brass | |
Cork Lined |
Stativo standard per morsetti | |
For use with 2 to 90mm diameter |