Learn More
Thermo Scientific™ Inibitore di RNasi RiboLock
RiboLock RNase Inhibitor specifically inhibits the activity of RNases A, B, and C, protecting RNA under a variety of reaction conditions.
81.25€ - 1228.00€
Specifica
Concentrazione | 40 U/μL |
---|---|
Compatible Buffer | Storage Buffer |
Product Type | RNase Inhibitor |
Product Line | RiboLock™ |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10859710
|
Thermo Scientific™
EO0381 |
2,500U |
81.25€
2500 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11581505
|
Thermo Scientific™
EO0382 |
4 x 2,500U |
286.00€
pezzi 4 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10389109
|
Thermo Scientific™
EO0384 |
24 x 2,500U |
1228.00€
pezzi 24 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
RiboLock RNase Inhibitor inhibits the activity of RNases A , B, and C by binding them in a noncompetitive mode at a 1:1 ratio. It does not inhibit eukaryotic RNases T1, T2, U1, U2, CL3 as well as prokaryotic RNases I and H.
Highlights
- Performs under a wide range of reaction conditions
- Protects RNA from degradation at temperatures up to 55°C
Specifica
40 U/μL | |
Storage Buffer | |
RNase Inhibitor | |
RiboLock™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.