Learn More
Epredia™ HistoGel™ Specimen Processing Gel
Il gel per il trattamento dei campioni Richard-Allan Scientific™ HistoGel™ consente di incapsulare e conservare persino piccoli campioni istologici friabili e viscosi durante l'elaborazione istologica.
758.00€ - 1645.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12006679
|
Epredia™
HG-4000-012 |
Flacone HistoGel | 12 confezione |
758.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12608606
|
Epredia™
HG-4000-144 |
Specimen Processing Gel | 144 Pk. |
1645.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12056689
|
Epredia™
HG-4000-144 |
Specimen Processing Gel | 144 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Il gel per il trattamento dei campioni Richard-Allan Scientific™ HistoGel consente di incapsulare e conservare anche piccoli campioni friabili e viscosi durante l'elaborazione istologica.
- Penetra nel campione senza che questo fuoriesca dal gel
- Supera, per prestazioni, le altre combinazioni di gel di agarosio o tromboplastina e ha un costo inferiore
- Elimina la decolorazione indesiderata intorno ai campioni sui vetrini
- Rimane all'interno del blocco di paraffina durante il taglio ed è praticamente impercettibile
Specifica
Specimen Processing Gel |