Learn More
Epredia™ Neg-50™ Frozen Section Medium
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
61.65€ - 241.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11912365
|
Epredia™
6502 |
Trasparente | 4 once per bottiglia |
111.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12678086
|
Epredia™
6502B |
Blue | 4 oz.per bottle |
62.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12688086
|
Epredia™
6502G |
Green | 4 oz. per bottle |
70.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12698086
|
Epredia™
6502O |
Orange | 4 oz. per bottle |
76.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12618096
|
Epredia™
6502Y |
Yellow | 4 oz. per bottle |
70.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12647756
|
Epredia™
6506 |
Clear | 4 once; 6/cont. |
241.00€
pezzi 6 |
N/A | ||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
12608096
|
Epredia™
6502P |
Pink | 4 once |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12628096
|
Epredia™
6506M |
Five Colors plus Clear | 4 oz. per bottle |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Sezioni ad alta qualità di resa fino a -50 °C senza scalettature grazie ai terreni congelati idrosolubili Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™.
- Maggiore capacità di elaborare materiale scarseggiante o non visibile dal blocco di celle e ridotta perdita di materiale delicato
- Per tecniche immunoistochimiche
- Sostituzione delle costose e lunghe tecniche con trombina e agar
- Fissativo senza fosfato necessario sul processore, ad es. fissativi Epredia™ Shandon Zinc Formal-Fixx™, Formal-Fixx o Glyo-Fixx™ (sostituto formalinico) o semplice esclusione delle fasi di fissaggio in formalina sul processore
- Sistema Cytoblock eseguibile anche su un programma di biopsia rapida