Learn More
Rinsing Solution I, 55 to 57 wt. % water basis, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, LabReady™ Solvent Blend, rinsing agent for LC-MS
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 34689-1L
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 0.92000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
- High purity chromatography solvents
- Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Specifica
Rinsing Solution I | |
55 to 57 wt. % water basis (Karl Fischer) | |
22°C (71.6°F) |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
1 L | |
Glass Bottle |
Sicurezza e movimentazione
- Rinsing Solution I
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Propan-2-ol