Learn More
Rogo Sampaic™ Montavetrini in vetro Rogo™ Sampaic
Preserve and protect specimens on slides. Rogo Sampaic™ Glass Coverslips are manufactured from borosilicate glass for excellent transparency and prevention of color distortion.
17.07€ - 81.60€
Specifica
Product Type | Vetrino coprioggetto |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Vetrini per microscopia |
Certifications | ISO 8255 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11993564
|
Rogo Sampaic™
BPD016 |
18 mm | 18 mm | 1000 conf. |
52.31€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11707394
|
Rogo Sampaic™
BPD017 |
20 mm | 20 mm | 200 conf. |
18.23€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11757394
|
Rogo Sampaic™
BPD024 |
24 mm | 50 mm | 100 conf. |
20.83€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11717394
|
Rogo Sampaic™
BPD018 |
22 mm | 22 mm | 200 conf. |
20.67€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11767394
|
Rogo Sampaic™
BPD025 |
24 mm | 60 mm | 100 conf. |
17.07€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11983564
|
Rogo Sampaic™
BPD025 |
24 mm | 60 mm | 100 conf. |
81.60€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Available in a range of sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Vetrino coprioggetto | |
Borosilicate Glass | |
Vetrini per microscopia | |
ISO 8255 |