Learn More
Heidolph Instruments Condensatore
Condensatore
Marca:  Heidolph Instruments 591-00084-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.82000kg
Codice prodotto. 10121365
  • 607.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Condensatore per il gruppo di pompe Hei-VAC Vario Control, Vario Tec and Vario Station
Specifica
Specifica
Condenser
10°C
50/60 Hz
115 V
40°C
Rotavac Vario Control/Pumping Unit
IP 20