Learn More
Eppendorf™ Coperchi per rotore
Designed for use with Eppendorf Rotors
152.00€ - 324.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12334948
|
Eppendorf™
5427725008 |
A-2-MTP | Aluminum | Wind shield upper shell |
255.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15234536
|
Eppendorf™
5409705008 |
Centrifuge 5427R, FA–45-24-11-Kit | Aluminum | Aerosol-tight |
229.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10791755
|
Eppendorf™
5804727509 |
F–34-6-38 | Aluminum | Non-aerosol-tight |
204.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15244536
|
Eppendorf™
5409707000 |
Centrifuge 5427R, FA–45-30-11 | Aluminum | Aerosol-tight |
265.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10197523
|
Eppendorf™
5427707000 |
F–45-17-17-Cyro | Polypropylene | Non-aerosol-tight |
170.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15254536
|
Eppendorf™
5409709003 |
F–45-30-11 | Polypropylene | Non-aerosol-tight |
167.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10005693
|
Eppendorf™
5427718001 |
F–45-30-11 | Polypropylene | Coated |
170.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10782135
|
Eppendorf™
5427720006 |
F–45-64-5-PCR | Aluminum | Non-aerosol-tight |
178.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15224536
|
Eppendorf™
5409703005 |
FA–45-24-11 | Aluminum | Aerosol-tight |
265.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13226589
|
Eppendorf™
5427751009 |
FA–45-16-17 | Aluminum | Aerosol-tight |
265.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10279323
|
Eppendorf™
5427711007 |
FA–45-24-11-HS | Aluminum | Aerosol-tight |
267.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13246938
|
Eppendorf™
5427756000 |
F–45–48-11 | Polypropylene | Non-aerosol-tight |
167.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10269753
|
Eppendorf™
5427704000 |
FA–45-24-11-Kit | Aluminum | Aerosol-tight |
231.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13286948
|
Eppendorf™
5427760008 |
FA–45-24-11-Kit | Aluminum | Aerosol-tight, QuickLock |
229.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10072383
|
Eppendorf™
5804736001 |
FA–45-30-11 | Aluminum | Aerosol-tight |
214.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10496132
|
Eppendorf™
5490004302 |
FA–45-30-11 | Aluminum | Non-aerosol-tight |
152.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13216958
|
Eppendorf™
5427761004 |
FA–45-30-11 | Aluminum | Aerosol-tight, QuickLock |
278.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10076213
|
Eppendorf™
5427719008 |
FA–45-30-11 | Aluminum | Aerosol-tight |
267.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13246958
|
Eppendorf™
5427762000 |
FA–45–48-11 | Aluminum | Aerosol-tight, QuickLock |
279.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15274536
|
Eppendorf™
5409711008 |
FA–45–48-11 | Aluminum | Aerosol-tight |
279.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15284536
|
Eppendorf™
5409713000 |
FA–45–48-11 | Polypropylene | Non-aerosol-tight |
167.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13236948
|
Eppendorf™
5427758003 |
S-24-11-AT | Aluminum | Aerosol-tight |
324.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Replacement rotor lids
- Aerosol-tight and aluminum lids available
- Available in a variety of sizes
Specifica
Rotor Lid |