Learn More
Gilac™ Round Basin
Round Basin for food contact. Highly durable and chemical resistant.
12.00€ - 21.00€
Specifica
Tipo | Tub |
---|---|
Materiale | LDPE |
Colore | White |
Forma | Circular |
Certificazione/Conformità | Food Contact Certified |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13419898
|
Gilac™
G606521 |
4.5 L |
12.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13429898
|
Gilac™
G606721 |
7.5 L |
16.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13439898
|
Gilac™
G606821 |
9 L |
21.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Basin fit for food contact
- Highly durable and chemical resistant
- Easy to clean
- Nesting with no suction effect
- Moulded rim makes it easy to grasp
Specifica
Tub | |
White | |
Food Contact Certified | |
Nestable | |
-15°C to +60°C |
LDPE | |
Circular | |
Food Contact | |
5°F to 140°F |