Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta per coltura a fondo tondo
Grow cultures in the Soda Lime Glass Round Bottom Culture Tube with PP Cap. It is made of clear soda lime glass and has a round bottom.
57.35€ - 114.00€
Specifica
Materiale | Vetro sodico-calcico |
---|---|
Imballaggio | Confezione da 100 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Product Type | Provetta per coltura |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11863370
|
DWK Life Sciences
D4100160010B1 |
100 mm long |
62.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11873370
|
DWK Life Sciences
D4160160010B1 |
160 mm long |
87.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11883370
|
DWK Life Sciences
D4180180011B1 |
180 mm long |
114.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11853370
|
DWK Life Sciences
90404030 |
Provetta per analisi |
57.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Clear soda lime glass
- Round bottom
- Polypropylene cap
Specifica
Vetro sodico-calcico | |
Autoclavable | |
Provetta per coltura |
Confezione da 100 | |
Tappo a vite |