Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polystyrene Culture Tube with Two-Position Vent Stopper
Ideally suited for optical measurements due to its high clarity.
542.00€ - 902.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 12.4 mm |
---|---|
Product Type | Culture Tube |
Materiale chiusura | HDPE |
Colore chiusura | Translucent |
Tipo di chiusura | Dual-position Vent Stopper |
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. per confezione | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10450433
|
Greiner Bio-One
120180 |
25 | 2000 |
902.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10674541
|
Greiner Bio-One
120161 |
1 | 1000 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Volume: 4.5mL
- Dia. x Height: 12.4 x 75mm
- Sterile
Specifica
12.4 mm | |
HDPE | |
Dual-position Vent Stopper | |
75 mm | |
Sterile | |
Round Bottom |
Culture Tube | |
Translucent | |
Clear | |
Polystyrene | |
4.5 mL | |
Yes |