Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polystyrene Test Tubes
Clear, round bottom test tubes for sample transfer.
54.32€ - 218.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Da utilizzare con | Sample transfer |
Sterilità | Non-sterile |
Product Type | Test Tube |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10491781
|
Greiner Bio-One
112101 |
12 mm | 4 mL | 55 mm |
54.32€
pezzi 3600 |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10282891
|
Greiner Bio-One
187101 |
17 mm | 14 mL | 100 mm |
218.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10769521
|
Greiner Bio-One
103101 |
10.5 mm | 2 mL | 40 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Clear, round bottom test tubes for sample transfer.
Polystyrene tubes are ideally suited for optical measurements as a result of its high clarity.
- Nonsterile
- Available in different sizes
Specifica
Clear | |
Sample transfer | |
Test Tube |
Polystyrene | |
Non-sterile |