Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori magnetici serie RT Basic
L'affidabilità dell'agitatore magnetico plug-and-play Serie RT Basic Thermo Scientific™ è ideale per applicazioni di agitazione di routine.
169.60€ - 290.00€
Specifica
Speed | Da 150 a 2500 rpm |
---|---|
Materiale piastra superiore | Polipropilene |
Forma | Round |
Tensione | Da 100 a 240 V |
Altezza (sistema imperiale) | 2.56 in. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Diametro piastra superiore (sistema metrico) | Diametro piastra superiore (sistema imperiale) | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Diametro piastra superiore (sistema metrico) | Diametro piastra superiore (sistema imperiale) | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15298824
|
Thermo Scientific™
88880008 |
2 l | 120 mm | 4.72 pollici | Set di cavi con varie spine |
184.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15218834
|
Thermo Scientific™
88880010 |
20 kg | 170 mm | 6.69 in. | Set di cavi con varie spine |
215.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15238834
|
Thermo Scientific™
88880012 |
25kg | 220mm | 8.66 in. | Set di cavi con varie spine |
290.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15228834
|
Thermo Scientific™
88880011 |
5 L | 220 mm | 8.66 in. | US |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15208834
|
Thermo Scientific™
88880009 |
4 L | 170 mm | 6.69 in. | US |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Gli agitatori magnetici plug-and-play Thermo Scientific™ Serie RT Basic sono affidabili e ideali per applicazioni di agitazione di routine. È possibile scegliere tra tre opzioni di dimensioni —120 mm, 170 mm o 220 mm — tutte con design leggero e a basso profilo con ingombro estremamente ridotto. Gli agitatori RT Basic sono dotati di superficie e corpo in polipropilene resistente ai prodotti chimici, un forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali e un motore CC senza spazzole che non genera calore. Intervallo di controllo analogico della velocità da 150 a 2500giri/min. Tutte le unità sono dotate di due coperchi piastra antiscivolo in silicone per una maggiore protezione contro le perdite di liquido.
- Design leggero con profilo basso a ingombro ridotto
- Forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali
- Il motore CC senza spazzole non genera calore e non “cuoce” i campioni
- La parte superiore e il corpo in polipropilene garantiscono eccellente resistenza chimica
- Tre opzioni di formato — 120 mm, 170 mm o 220 mm
- Controllo analogico della velocità: da 150 a 2500 giri/min
- Tappo rimovibile
- Due coperchi per piastre antiscivolo in silicone forniti con tutte le unità (1 nero e 1 bianco)
- Basso assorbimento elettrico
- 2 anni di garanzia
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
Da 150 a 2500 rpm | |
Round | |
2.56 in. | |
Da 100 a 240 V 50/60 Hz | |
CE | |
Agitatori |
Polipropilene | |
Da 100 a 240 V | |
65 mm | |
50/60 Hz | |
Motore a CC senza spazzole |