Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 One-Door Yellow Safety Storage Cabinets with Door Open Arrest System
Safety storage cabinets for unrestricted storage of flammable hazardous materials in work areas in accordance with EN 14470-1 and TRGS 510.
2162.40€ - 2793.10€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Colore | Yellow |
Materiale | Steel |
Product Type | Safety storage cabinet |
Door Style | Triple-hinged |
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Configurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Configurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15742217
|
Asecos™
3023000234392 |
4 x Drawers: 25 kg/5 L each, Max load: 600 kg | 4 x 25 kg/5 L sheet steel right-hinged drawers |
2793.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15778362
|
Asecos™
3022800233681 |
4 x Drawers: 25 kg/5 L each, Max load: 600 kg | 4 x 25 kg/5 L sheet steel drawers |
2793.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15920471
|
Asecos™
3023900233740 |
2 x Drawers: 25 kg/5 L each, Max load: 600 kg | 2 x 25 kg/5 L sheet steel drawers |
2268.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15956832
|
Asecos™
3023900233735 |
2 x Shelves: 75 kg each, Insert: 75 kg, Sump: 22 L, Max load: 600 kg | 2 x 75 kg sheet steel shelves; 1 x 75 kg sheet steel insert; 1 x 22 L sheet steel sump |
2162.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Aseco’s first EN-compliant safety storage cabinet
- Decades of developing and optimizing ensure that the S-CLASSIC-90 is technically sophisticated
- Available in a range of widths and heights
- Versatile fields of application due to various interior equipment
- Convenient handling – door operation with minimal effort
- Optional door open arrest system allows convenient and safe removal or storage of containers with both hands
- Door lockable with cylinder lock, the cabinets can be integrated by the customer in an existing locking system
- Integrated adjusting aids in the cabinet base ensure a fast and effective compensation for uneven floors of up to 10 mm
- Available with different combinations of drawers, height-adjustable shelves and bottom collecting sumps for leakages
- Fire resistance of 90 minutes
- Robust construction and longevity – triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
- Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
- In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
Specifica
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Steel | |
Triple-hinged | |
1 |
Yellow | |
Safety storage cabinet | |
Storage of flammable hazardous materials | |
Powder-coated |