Learn More
DuPont™ Tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5
Design ergonomico per una migliore vestibilità e una maggiore libertà di movimento. Le tute in HDPE Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ modello CHF5 sono caratterizzate da un nuovo cappuccio perfettamente adattato ai contorni del viso.
Marca: DuPont™ D15553613
805.32 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Descrizione
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Hooded Coverall is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols and offers an excellent barrier against fine particles and fibers.
- Robust yet lightweight
- 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning
- Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
- Ample crotch area for freedom of movement
- Large, easy-to-grasp zipper puller
- Very low inward leakage thanks to optimized design
Specifica
4X-Large | |
Zipper | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |
White | |
Stitched |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.