Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Contenitore per occhiali di sicurezza con coperchio
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
22.9 x 15.2 x 9.5 cm
Descrizione
- Include fori preforati sul pannello posteriore per un facile montaggio a parete (bulloneria non inclusa)
- Dimensioni: 22.9 x 15.2 x 9.5 cm
Specifica
Altezza (sistema metrico) | 9.5 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 15.2 cm |
Descrizione | Contenitore per occhiali di sicurezza |
Profondità (sistema metrico) | 9.5 cm |
Colore | Trasparente |
Product Type | Contenitore per occhiali |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Occhiali |
Dimensioni (L x P x A) | 22.9 x 15.2 x 9.5 cm |
Include | Coperchio |
Lunghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |