Learn More
KARTELL Safety Shield
Safety Shield is free standing, portable and stables, with non-skid feet to provide facial protection from hazardous materials.
138.00€ - 263.00€
Specifica
Product Type | Countertop Shield |
---|---|
Materiale | Acrylic |
Monouso | Reusable |
Lens Material | None |
Materiale del telaio | No Frame |
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10061081
|
KARTELL
0057100 |
5 mm |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10071081
|
KARTELL
0057200 |
9 mm |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The safety shields are available in two sizes with different thicknesses and are made of high quality, clear acrylic; are free standing, portable and stable, and are all fitted with non -skid feet.
- Art. 571 is designed to provide laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, aerosol and splashing.
Specifica
Countertop Shield | |
Reusable | |
No Frame |
Acrylic | |
None |