Learn More
Sartorius Puntali filtranti per pipette SafetySpace™
Maggiore spazio tra campione e filtro rispetto ai puntali filtranti tradizionali: i potenziali rischi di attraversamento del filtro da parte di campioni costosi o contaminanti sono praticamente eliminati. I puntali filtranti per pipette Sartorius SafeySpace™ consentono di pipettare liquidi di qualsiasi tipo o impiegare tutte le tecniche di pipettaggio senza il rischio che il campione venga assorbito dal filtro.
193.00€ - 227.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sì |
Autoclavabile | Sì |
Certificazione/Conformità | CE, ISO, IVD, esente da RNasi, DNasi, pre-endotossine |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Endotoxin Free |
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10587600
|
Sartorius
790011F |
Grigio | 3.2cm | Da 0.1 a 10 μl |
197.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13197873
|
Sartorius
790101F |
Giallo | 5.1cm | Da 2 a 120 μl |
193.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10014554
|
Sartorius
790201F |
Giallo | 5,25 cm | Da 5 a 200 μl |
197.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13107634
|
Sartorius
790301F |
Arancione | 5.25 cm | Da 5 a 300 μl |
197.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11894782
|
Sartorius
791211F |
Viola | 9 cm | da 50 a 1200 μl |
227.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10708262
|
Sartorius
783201 |
Grigio | 4.6 cm | 0.1 - 10 μl |
193.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11552934
|
Sartorius
791001F |
Blu | 7.8 cm | da 5 a 1000 μl |
197.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
I puntali con filtro SafetySpace™ lasciano uno spazio maggiore tra il campione e il filtro rispetto ai puntali convenzionali. In tal modo si possono pipettare liquidi di qualsiasi tipo o impiegare tutte le tecniche di pipettaggio senza il rischio che il campione venga assorbito dal filtro. Ciò garantisce il recupero del 100% del campione con una conseguente maggiore precisione.- Polipropilene
- con intercapedine regolare e barriera filtrante
- Confezionati in vassoi singoli
- Livello di purezza: Sterilizzati ed esenti da RNasi, DNasi, endotossine
Lo spazio di sicurezza è particolarmente utile nelle seguenti applicazioni:
- pipettaggio di liquidi schiumosi quali tamponi e proteine
- pipettaggio di solventi
- funzioni di erogazione multipla da pipette elettroniche
- pipettaggio inverso
- altre applicazioni che richiedano uno spazio extra nel puntale
I puntali sono realizzati in polipropilene vergine, il filtro in polietilene senza additivi "autosigillanti" per evitare le interferenze con il campione e i risultati. La barriera filtrante contribuisce a proteggere il campione e/o la pipetta da contaminazioni incrociate e riduce la necessità di manutenzione della pipetta. I puntali filtranti sono disponibili in volumi multipli da 10 μl a 1200 μl e sono confezionati in rack codificati a colori. Certificati esenti da RNasi, DNasi, endotossine e presterilizzati.
La barriera filtrante e la purezza certificata rendono questi puntali ideali per:
- biologia molecolare
- microbiologia
- coltura cellulare
- processi radioattivi
Specifica
Filtered | |
Sì | |
DNase, RNase, and Endotoxin Free | |
Rack |
Sì | |
CE, ISO, IVD, esente da RNasi, DNasi, pre-endotossine | |
Pre-sterilized | |
Polypropylene |