Learn More
R&L Enterprises™ Aste in acciaio inossidabile
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Bright Stainless Steel Rods are durable and corrosion resistant.
Marke: R&L Enterprises™ 3108/43
Weitere Details : Peso : 0.90900kg
Beschreibung
- Prodotto disponibile con o senza copertura trasparente per proteggere i campioni dal rischio di contaminazione
- Maniglia con design ergonomico e profilo leggermente angolato
- La sessola rimane in posizione orizzontale e può essere appoggiata senza fuoriuscite di materiale
- Ideale per l'impiego con polveri, granuli e paste
- In confezione singola per esigenze monouso
- Sterilizzata con radiazioni gamma
- Disponibili in quattro formati
- Produzione, assemblaggio e confezionamento in camera sterile di classe 7 (10.000)
Spezifikation
Lega di alluminio | |
12.5 mm | |
Supporto asta | |
Threaded |
1000 mm | |
Includes rod, but not the base. | |
10 mm |