Learn More
R&L Enterprises™ Aste in acciaio inossidabile
An excellent option for the construction of retort stands in the laboratory. R&L Enterprises™ Bright Stainless Steel Rods are durable and corrosion resistant.
Marca:  R&L Enterprises™ 3108/13
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25560kg
Codice prodotto. 11785386
  • 16.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Threaded
  • Length of rod does not include the thread
  • Durable
  • Easy-to-clean
  • Corrosion resistant
  • Stainless steel
Specifica
Specifica
Acciaio inox
10 mm
Threaded
500 mm
Asta
For Rectangular Stand