Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pinzette Chemware™ con rivestimento in PTFE
Per la manipolazione di materiali caldi o chimicamente attivi
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069288
19.10 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01260kg
Descrizione
- Nickel-plated steel covered with an extra heavy-duty coating of PTFE
- Nonstick surface is inert
- Coating prevents scratching glass and other delicate surfaces
Specifica
Dritto | |
Acciaio cromato | |
Pinzette |
4,5 in. | |
114 mm | |
Ciascuno |