Learn More
Gestigkeit Harry Sand Bath with Performance Control and Thermostatic Controller
Sand Bath - Robust and highly durable also in non-stop operation.
1750.00€ - 2265.00€
Specifica
Tipo | Sand Bath |
---|---|
Include | Performance Control and Thermostatic Controller |
Materiale | Aluminum Alloy, Stainless Steel |
Tipo di spina | Schuko Plug |
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Dimensioni interne (L x P x A) | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Gamma di temperatura | Dimensioni interne (L x P x A) | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10519321
|
Gestigkeit Harry
ST81 |
30°C to 110°C | 360 x 510 x 50 mm | 230 V |
2075.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10488712
|
Gestigkeit Harry
ST73 |
130°C to 370°C | 360 x 360 x 50 mm | 230 V |
1750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10678022
|
Gestigkeit Harry
ST91 |
30°C to 110°C | 440 x 590 x 50 mm | 230 V |
2265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10643771
|
Gestigkeit Harry
ST92-230 |
50°C to 300°C | 440 x 590 x 50 mm | 230 V |
2265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10584582
|
Gestigkeit Harry
ST93-400 |
130°C to 370°C | 440 x 590 x 50 mm | 3 x 400 V, N+PE |
2265.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Electrical sand baths with variable temperature control, with or without a thermostatic controller. Robust construction for continuous performance. aluminum alloy hotplate. Because of the asymmetrical, long-term heating system (hotplate corners and edges are subjected to more heat) an even temperature is guaranteed over the entire heating surface.
- The sandbaths consist of an aluminum alloy hotplate with a screwed-on, sealed stainless steel frame with a usable height of 50 mm. The sand lays direct of the hotplate. The housing is constructed from high-grade, stainless steel No.1.4301, whereby the central section has been additionally sprayed in orange.
- 4 adjustable feet ensure extra stability. Connecting cable approx. 1.7 m long, 230 Volt/3200 Watt with Schuko plug
Specifica
Sand Bath | |
Performance Control and Thermostatic Controller | |
Aluminum Alloy, Stainless Steel | |
Schuko Plug |