Learn More
Sartorius Filtri per siringa Minisart™ Plus
Prefiltro in fibra di vetro incluso per liquidi di difficile filtrazione. I filtri per siringa Sartorius Minisart™ Plus sono unità di filtrazione completa monouso dotati di membrana di acetato di cellulosa priva di tensioattivi. In tre dimensioni dei pori con codifica a colori e opzione sterile o non sterile.
184.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Tipo di filtro | Hydrophillic |
Materiale | Surfactant-free Cellulose Acetate Plus Glass Fiber |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 5.16 cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Sterilità | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Sterilità | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10730792
|
Sartorius
17823----------K |
0.2 μm | Sterile | Blue |
184.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10298630
|
Sartorius
17829----------K |
0.45 μm | Sterile | Yellow |
184.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes in sterile or non-sterile options.
Sterilizzazione rapida di volumi ridotti- Progettati specificamente per una filtrazione sterilizzata di liquidi difficili da filtrare
- Con prefiltro in fibra di vetro sulla membrana in acetato di cellulosa
- Le unità sono praticamente prive di rilasciabili ed estraibili e assicurano una filtrazione affidabile senza perdite
- Disponibili in tre formati codificati a colori a seconda delle dimensioni dei pori: 0.2 μm (blu), 0.45 μm (giallo) o 1.2 μm (rosso)
- Filtrazione talmente efficace da raddoppiare la resa
- Ideali per la pulizia dei campioni, la rimozione delle particelle e la filtrazione sterile di soluzioni acquose
- Unità complete pronte all'uso
- Unità di filtrazione per uso singolo/monouso
- Ingresso Luer Lock femmina con connettori di uscita Luer Lock maschio
- Qualità comprovata, testati al 100% durante la produzione
- Disponibili sterili (sterilizzazione con ossido di etilene) e non sterili
Specifica
Single-use | |
Surfactant-free Cellulose Acetate Plus Glass Fiber | |
5.16 cm2 | |
0.1 mL | |
Female Luer Lock | |
4.5bar | |
Syringe Filter |
Hydrophillic | |
Sterile | |
For rapid small volume sterilization | |
Metaacrylate butadiene styrene polymerisate (MBS) | |
Male Luer Lock | |
50/Pk. | |
28 mm |