Learn More
Sartorius Bilance analitiche Quintix™
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura. Le bilance analitiche Sartorius Quintix™ offrono risultati affidabili e accurati.
3820.00€ - 4705.92€
Specifica
Interfaccia di automazione | Touchscreen |
---|---|
Tipo di collegamento | Mini USB |
Tipo di display | Color |
Leggibilità | 0.1 mg |
Livellamento | Indicatore di livello manuale in vetro con bolla d |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Leggibilità | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13512980
|
Sartorius
QUINTIX124-1S |
120 g | 0.1 mg | 124 | Schermatura manuale, adattatore di alimentazione u |
4080.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13502980
|
Sartorius
QUINTIX224-1S |
220 g | 0.1 mg | 224 | Protezione anticorrente manuale, adattatore univer |
4705.92€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15396811
|
Sartorius
QUINTIX64-1S |
60 g | 0.1 mg | 64 | Schermatura manuale, adattatore di alimentazione u |
3820.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15315353
|
Sartorius
QUINTIX64-1CEU |
60 g | 0.1 mg | 64 | Manual draft shield, Universal power adapter, USB, certificate |
4180.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Offers smart and efficient weighing, improved workflows with touch-screen and scroll technology which enables user to easily navigate through all balance operations. Sartorius Quintix™ Analytical Weighing Balances provide reliable and accurate results.
- Soffice schiuma o gomma per evitare rotture
- Di colore nero
- Disponibilità di diversi diametri
Specifica
Touchscreen | |
Color | |
Indicatore di livello manuale in vetro con bolla d | |
Plastica ABS, alluminio pressofuso | |
±1.5 ppm/°C | |
Da 10 a 30 °C | |
2 anni | |
21.6 cm | |
12.6 in. | |
32 cm | |
14.1 in. | |
90 mm | |
4.9 kg | |
100/240 V | |
0.2 A |
Mini USB | |
0.1 mg | |
±0.2 mg | |
±0.1 mg | |
Da 50 a 86 °F | |
Bilancia analitica | |
8.5 in. | |
9 cm | |
8.22 in. | |
20.9 cm | |
36 cm | |
11 libbre | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |