Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Couch Covers - Roll
Economic & portable, lightweight roll. Ideal for protecting couches in the healthcare industry. Strong, tear-resistant & durable
132.60€ - 422.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispenser 7056 |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 38 cm |
Strato | 1-ply |
Quantità | 200 Sheets/Roll, 12 Rolls |
Larghezza (sistema metrico) | 51 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16308877
|
Kimberly-Clark™
7397 |
White |
422.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16328348
|
Kimberly-Clark™
7396 |
Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Designed to provide customers with cost-efficient protection for couches in the healthcare industry.
- The Scott™ Couch Cover (51W) 7396 is soft, absorbent, tear-resistant and durable.
- These couch covers are delivered in a lightweight, portable roll and are easy to remove and fit.
- Individual sheet size 38 cm (L) x 51 cm (W)
- Compatible with Kimberly-Clark Professional™ Rolled Hand Towel Dispenser (product code 7056).
Specifica
Dispenser 7056 | |
1-ply | |
51 cm |
38 cm | |
200 Sheets/Roll, 12 Rolls |