Learn More
Fisherbrand™ Screw Neck Cylindrical Clear Glass Jar
72.14 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
76.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
76.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Descrizione
- 50mL
- Screw Neck ND40
Specifica
Tipo di chiusura | 40mm Screw Cap (Sold separately) |
Diametro (sistema metrico) | 44 mm |
Altezza (sistema metrico) | 69 mm |
Product Type | Jar |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Colore | Clear |
Materiale | Glass |
N. per confezione | 88 |
Imballaggio | PP-Box |
Chiarezza | Clear |