Learn More
Labconco™ Secondary Vacuum Traps
For any mechanically refrigerated freeze-dry system; ensure efficient processing of samples with low eutectic points
1360.00€ - 1700.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Prevent contaminants from migrating into the vacuum pump |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Refrigerated freeze-dry system |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | −103°F |
Temperature Range (Metric) | −75°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15193015
|
Labconco™
7538400 |
200 mL | 0.5 in. | 1.27 cm |
1485.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15183015
|
Labconco™
7538000 |
900 mL | 0.75 in. | 1.9 cm |
1700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11761559
|
Labconco™
7538200 |
900 mL | 0.5 in. | 1.27 cm |
1360.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
For any mechanically refrigerated freeze-dry system; ensure efficient processing of samples with low eutectic points
- Trap will cool to approximately -75°C (-103°F) with dry ice and solvent in its removable well
- Can be used as an inexpensive collector: connect a sample to incoming port, vacuum pump to outgoing port, and system is complete
- Stainless-steel, with cover
Specifica
Stainless Steel | |
Refrigerated freeze-dry system | |
−75°C |
Prevent contaminants from migrating into the vacuum pump | |
−103°F |