Learn More
Sartorius™ Secura™ Semi-Micro Balances: Promo
Offers four different weighing ranges to fulfill the needs of most 5-digit weighing applications.
Marca:  Sartorius™ SECURA125-1S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.92000kg
Codice prodotto. 15480563
  • 8235.36€ / 1 unità
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Secura 125; Capacity: 60g, 120g; Readability: 0.01mg, 0.01mg
  • Promo offer expires 12-31-2016
Specifica
Specifica
60 g, 120 g
0.01 mg
Secura 125